Learn More
MP Biomedicals™ Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-Fluoromethylketone
Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-FMK is an irreversible and cell permeable inhibitor of CPP32/Apopain.
504.56€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Content And Storage | Store in a cool, dry place. Dessicate. |
Product Type | Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-Fluoromethylketone |
Peso molecolare | 668 |
Forma | Solid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11434906
|
MP Biomedicals™
03FK01001 |
1 mg |
504.56€
1mg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
A member of the CIE/CED-3 family of cysteine proteases.
Specifica
White | |
Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-Fluoromethylketone | |
Solid |
Store in a cool, dry place. Dessicate. | |
668 |