Learn More
Emma Safety Footwear Zandvoort Safety Shoes
A mid-level boot with water repellant oiled Nubuck uppers, internal steel toe protection and an exceptional sticky grip even on wet and greasy surfaces. Primarily designed for Metal workers, the Zandvoort is used in outdoor occupations where a strong, safe, comfortable shoe is essential.
160.06€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Colore | Brown |
Progettazione | Zandvoort |
Materiale rivestimento interno | Full grain Nappa leather / Split leather |
Materiale | Oiled Nubuck |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15918691
|
Emma Safety Footwear
MM53884637 |
37 |
160.06€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15928691
|
Emma Safety Footwear
MM53884638 |
38 |
160.06€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15938691
|
Emma Safety Footwear
MM53884639 |
39 |
160.06€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15948691
|
Emma Safety Footwear
MM53884640 |
40 |
160.06€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15958691
|
Emma Safety Footwear
MM53884641 |
41 |
160.06€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15968691
|
Emma Safety Footwear
MM53884642 |
42 |
160.06€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15978691
|
Emma Safety Footwear
MM53884643 |
43 |
160.06€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15988691
|
Emma Safety Footwear
MM53884646 |
46 |
160.06€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15998691
|
Emma Safety Footwear
MM53884647 |
47 |
160.06€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15908701
|
Emma Safety Footwear
MM53884648 |
48 |
160.06€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Oil Nubuck construction
- GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver provides drier, fresher feet
Specifica
EN ISO 20345:2011 | |
Zandvoort | |
Oiled Nubuck |
Brown | |
Full grain Nappa leather / Split leather |