Learn More
Labcon ZAP™ 20 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 20 μL Pipettors
Marca:  Labcon 1055-165-010-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.62870kg
Codice prodotto. 16631913
  • 86.80€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Fits Most Popular 20 μL Pipettors
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
20 μL
Sterile
Not Autoclavable
49.7 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
E-beam
1 Tip/Bag
Single-use
No
Polypropylene Resin
Filtered
Natural
1.95 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handling
Beveled
RT
Universal Fit
ZAP