Learn More
Zinc for AAS 10g/L HCl matrix, Fisher Chemical™
Catalog Number 12943355
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Bottle
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Materiale o nome chimico Zinc
Concentrazione 10g/L ±0.02g/L
CAS 7697-37-2
Imballaggio Bottle
Quantità 100 mL
Tipo Single-element Concentrated Standard Solution
Formula molecolare HNO3
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC Name nitric acid
Molecular Weight (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Solvente o matrice 5% HCl
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Single-element Standard Solution for AAS. Zinc (Zn) 10000mg/l in HCl 5%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .