Learn More
ZNF747 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 19901-1-AP-20UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16899364
  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
ZNF747 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated.
Specifica
Specifica
ZNF747
Polyclonal
Unconjugated
ZNF747
zinc finger protein 747, ZNF747
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
65988
-20°C
Liquid
Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BV97
ZNF747
ZNF747 Fusion Protein Ag13821
20 μL