Learn More
Emma Safety Footwear Zolder Safety Shoes
Water-repellant oiled Nubuck uppers with internal steel toe protection and an exceptional 'sticky' grip, even on wet and greasy surfaces.
151.58€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Colore | Brown |
Progettazione | Zolder |
Materiale rivestimento interno | Full grain Nappa leather / Split leather |
Materiale | Oiled Nubuck |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15988641
|
Emma Safety Footwear
MM50884639 |
39 |
151.58€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15998641
|
Emma Safety Footwear
MM50884641 |
41 |
151.58€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15908651
|
Emma Safety Footwear
MM50884643 |
43 |
151.58€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15918651
|
Emma Safety Footwear
MM50884644 |
44 |
151.58€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15928651
|
Emma Safety Footwear
MM50884645 |
45 |
151.58€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15938651
|
Emma Safety Footwear
MM50884646 |
46 |
151.58€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15948651
|
Emma Safety Footwear
MM50884647 |
47 |
151.58€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15958651
|
Emma Safety Footwear
MM50884648 |
48 |
151.58€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- GripForce™ Duo/HRO
- Oiled Nubuck
- Heat Resistant Outsole
Specifica
EN ISO 20345:2011 | |
Zolder | |
Oiled Nubuck |
Brown | |
Full grain Nappa leather / Split leather |