accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 135-98-8

CH3CH3

CAS RN 135-98-8

IUPAC Nome: (butan-2-yl)benzene
Sinonimi: sec-butylbenzene secondary butylbenzene s-butylbenzene
Peso molecolare (g/mol): 134.22
Formula molecolare: C10H14
InChi Key: ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC(C)C1=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (6)
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punti di ebollizione 
  • (5)
Percent Purity 
  • (2)
  • (3)
Forma fisica 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (3)