accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1563-66-2

CH3HNOOH3CH3CO

CAS RN 1563-66-2

IUPAC Nome: 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl N-methylcarbamate
Sinonimi: carbofuran furadan
Peso molecolare (g/mol): 221.26
Formula molecolare: C12H15NO3
InChi Key: DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC(=O)OC1=CC=CC2=C1OC(C)(C)C2
Molecular Weight (g/mol) 
  • (1)
  • (7)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (2)
  • (3)
Concentrazione 
  • (3)
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)