accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 52214-84-3

H3CCH3OClClOHO

CAS RN 52214-84-3

IUPAC Nome: 2-[4-(2,2-dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid
Sinonimi: ciprofibrate ciprofibratum modalim ciprofibrato 环丙贝特 sanofi winthrop brand of ciprofibrate ciprofibrate (product) lipanor sanofi synthelabo brand of ciprofibrate ccris 173
Peso molecolare (g/mol): 289.15
Formula molecolare: C13H14Cl2O3
InChi Key: KPSRODZRAIWAKH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(OC1=CC=C(C=C1)C1CC1(Cl)Cl)C(O)=O
Quantità 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Certificazione/Conformità 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati