accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 57837-19-1

CH3OONCH3OOCH3CH3H3C

CAS RN 57837-19-1

IUPAC Nome: methyl 2-[N-(2,6-dimethylphenyl)-2-methoxyacetamido]propanoate
Sinonimi: (+-)-metalaxyl subdue 5SP ridomil 2E (l-ala)-isomer ridomil caswell no. 375AA epa pesticide chemical code 113501 ridomil subdue ridomil, (L-ala)- metasyl
Peso molecolare (g/mol): 279.34
Formula molecolare: C15H21NO4
InChi Key: ZQEIXNIJLIKNTD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)C1=C(C)C=CC=C1C
Molecular Weight (g/mol) 
  • (1)
  • (7)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Concentrazione 
  • (3)
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)