Learn More
Fisherbrand™ 14-Tooth Microplate Format Combs for Horizontal Midigel Systems
14-Tooth Microplate Format Combs for Horizontal Midigel Systems
58.50€ - 68.45€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System |
---|---|
Tipo | Standard Comb |
Formato | Microplate |
Conteggio denti | 14 |
Larghezza (sistema imperiale) denti | 0.28 in. |
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) denti | Volume (sistema metrico) di riempimento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) denti | Volume (sistema metrico) di riempimento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12453647
|
Fisherbrand™
|
0.15 cm | 50 μL |
58.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12443647
|
Fisherbrand™
|
0.1 cm | 35 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Accessory for use with Horizontal Midigel Systems
Specifica
Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System | |
Microplate | |
0.28 in. |
Standard Comb | |
14 | |
0.72 cm |