Learn More
Bochem™ Cucchiaio per prodotti chimici in acciaio inox 18/10 con estremità a spatola
Manufactured from stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Chemical Spoon w/ Spatula Ends is multi-purpose.
3.70€ - 14.70€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Quantità | 1 ciascuno |
Product Type | Cucchiaio per sostanze chimiche |
Da utilizzare con (applicazione) | Cucchiaio multifunzione per un'ampia gamma di utilizzi |
Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10252091
|
Bochem™
3420 |
120 x 20 mm |
3.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10602961
|
Bochem™
3425 |
300 x 37 mm |
14.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Impugnatura per spatola
- Autoclavabile
- In acciaio inox
Specifica
Sì | |
Cucchiaio per sostanze chimiche | |
Acciaio inox 18/10 | |
Piatto |
1 ciascuno | |
Cucchiaio multifunzione per un'ampia gamma di utilizzi | |
Acciaio inox 18/10 |