Learn More
Fisherbrand™ Sonda termica ATC accumet™ serie AE
Le sonde termiche ATC Fisher Scientific™ accumet™ serie AE supportano il misuratore di pH accumet AE150 per le misurazioni del pH di routine a un prezzo conveniente.
48.30€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) operativa | 0°C to 100°C |
---|---|
Tipo | Temperature Probe |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 13-636-AE150 accumet AE150 pH Meter |
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 100°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15583633
|
accumet
13-620-22 |
90 mm |
48.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15573633
|
accumet
13-620-21 |
120 mm |
48.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Associare la sonda termica ATC accumet serie AE con un elettrodo per pH accumet serie AE per la misurazione di campioni di laboratorio di routine ogni giorno. La sonda ATC serie AE con una lunghezza di 90 mm è ideale per campioni di volume ridotto, mentre la sonda ATC serie AE con lunghezza di 120 mm è ideale per campioni di volume superiore.
Caratteristiche del prodotto:- Sonda termica ATC
- Robusto corpo in acciaio inox
- Lunghezza corpo 90 o 120 mm
- Collegamento presa fono 2.5 mm
- Cavo da 1 metro
Certifications
CE
Warranty
Un anno
Specifica
0°C to 100°C | |
Temperature Probe | |
13-636-AE150 accumet AE150 pH Meter | |
0°C to 100°C |