Learn More
Eppendorf™ Adapter
Adaptors available for a variety of Eppendorf products to suit your needs.
325.00€ - 346.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15797918
|
Eppendorf™
5920701002 |
for 600mL TPP |
341.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15738379
|
Eppendorf™
5920703005 |
for 500mL Nalgene |
325.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15758379
|
Eppendorf™
5920706004 |
Adapter 13x75-100mm round bottom/PL/TB |
329.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15768379
|
Eppendorf™
5920707000 |
Adapter 16x75-100mm round bottom/PL/TB |
329.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15778379
|
Eppendorf™
5920708007 |
Adapter 17.5x100mm round bottom/PL/TB |
346.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15788379
|
Eppendorf™
5920709003 |
Adapter 50mL conical tubes, PL/TB |
329.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15798379
|
Eppendorf™
5920710001 |
Adapter 15mL conical tubes, PL/TB |
346.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Adapter 600mL w. conical tubes/RB (2x)Specifica
Set of 2 |