Learn More
Brady™ Aggressive Adhesive Die-cut Multipurpose Nylon Label Tape for M6/M7 Printers
Aggressive adhesive and high pliability are the hallmarks of this nylon cloth label material designed to meet a broad array of identification requirements, from control panels to liquid nitrogen environments.
38.62€ - 125.22€
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
|---|---|
| Certifications/Compliance | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Coating | None |
| Color | White |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Product Code | Brand | Dimensions (L x W) | For Use With (Equipment) | Height (Metric) | Shape | Price | Quantity & Availability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Dimensions (L x W) | For Use With (Equipment) | Height (Metric) | Shape | Price | Quantity & Availability | ||
|
17858124
|
Brady™
173311 |
0.5 x 0.5 in. | M710, BMP71 | 12.7 mm | Square |
78.70€ 73.00€ / pezzi 500 Risparmia 5.70€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17838454
|
Brady™
174349 |
0.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm | Square |
85.05€ 78.86€ / pezzi 500 Risparmia 6.19€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 09-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17818844
|
Brady™
173395 |
1 x 1 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm | Square |
64.25€ 59.57€ / pezzi 250 Risparmia 4.68€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17828404
|
Brady™
174225 |
1 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Square |
69.35€ 64.32€ / pezzi 250 Risparmia 5.03€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 09-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17868974
|
Brady™
174594 |
0.25 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rectangle |
83.55€ 77.50€ / pezzi 750 Risparmia 6.05€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 09-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17878194
|
Brady™
173307 |
0.25 x 1.9 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rectangle |
96.35€ 89.44€ / pezzi 750 Risparmia 6.91€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17811389
|
Brady™
173790 |
0.25 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
81.10€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 11-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17888284
|
Brady™
174357 |
0.25 x 1.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
105.00€ 95.67€ / pezzi 750 Risparmia 9.33€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17838864
|
Brady™
174650 |
0.5 x 0.9 in. | M710, BMP71 | 12.7 mm | Rectangle |
127.00€ 115.95€ / pezzi 500 Risparmia 11.05€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17818384
|
Brady™
174370 |
0.5 x 0.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm | Rectangle |
137.00€ 125.22€ / pezzi 500 Risparmia 11.78€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17888294
|
Brady™
174184 |
0.75 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 19.05 mm | Rectangle |
77.55€ 71.96€ / pezzi 500 Risparmia 5.59€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17818464
|
Brady™
174218 |
0.75 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 19.05 mm | Rectangle |
64.20€ 59.49€ / pezzi 250 Risparmia 4.71€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17801499
|
Brady™
174273 |
0.75 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 19.05 mm | Rectangle |
81.40€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17868194
|
Brady™
174201 |
1 x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectangle |
92.75€ 86.05€ / pezzi 500 Risparmia 6.70€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17879024
|
Brady™
173415 |
1 x 0.375 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm | Rectangle |
85.85€ 79.64€ / pezzi 500 Risparmia 6.21€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17878784
|
Brady™
173401 |
1 x 0.75 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm | Rectangle |
59.40€ 55.07€ / pezzi 250 Risparmia 4.33€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17898364
|
Brady™
174103 |
1 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectangle |
56.00€ 51.94€ / pezzi 500 Risparmia 4.06€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17888114
|
Brady™
174280 |
1 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectangle |
88.35€ 81.98€ / pezzi 250 Risparmia 6.37€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17898254
|
Brady™
174354 |
1 x 1.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectangle |
134.00€ 122.59€ / pezzi 250 Risparmia 11.41€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17888434
|
Brady™
173310 |
1 x 1.9 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm | Rectangle |
125.00€ 114.60€ / pezzi 250 Risparmia 10.40€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17818924
|
Brady™
173355 |
1.5 x 0.5 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm | Rectangle |
80.00€ 74.17€ / pezzi 500 Risparmia 5.83€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17828844
|
Brady™
174265 |
1.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm | Rectangle |
86.40€ 80.13€ / pezzi 500 Risparmia 6.27€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17888904
|
Brady™
173347 |
1.5 x 0.75 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm | Rectangle |
84.75€ 78.58€ / pezzi 250 Risparmia 6.17€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17898924
|
Brady™
173340 |
1.5 x 1 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm | Rectangle |
81.75€ 75.86€ / pezzi 250 Risparmia 5.89€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17831379
|
Brady™
173769 |
1 x 4 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectangle |
56.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17868344
|
Brady™
174086 |
1.25 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 31.75 mm | Rectangle |
108.00€ 97.38€ / pezzi 250 Risparmia 10.62€ 9% Sconto |
Spedizione stimata: 08-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17899034
|
Brady™
174575 |
2.5 x 1 in. | M710, BMP71 | 63.5 mm | Rectangle |
47.80€ 44.35€ / pezzi 100 Risparmia 3.45€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17891569
|
Brady™
173756 |
2.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 63.5 mm | Rectangle |
46.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17888464
|
Brady™
174085 |
0.375 x 0.825 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 9.53 mm | Rectangle |
41.65€ 38.62€ / pezzi 500 Risparmia 3.03€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 09-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
17888734
|
Brady™
173427 |
0.75 x 0.5 in. | M710, BMP71 | 19.05 mm | Rectangle |
71.90€ 66.66€ / pezzi 500 Risparmia 5.24€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
- Highly pliable material conforms tightly to curved surfaces such as wires and cables while also adhering to stainless steel, textured ABS, polypropylene and many other material types
- Resists exposure to cold temperatures, chemicals, greases, oils, cleaners, and detergents
- Low profile label material adheres to smooth, rough, or powder coated surfaces or even materials with low surface energy
- UL Recognized to UL969, CSA to C222 No 015-95, RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Made of B-499 nylon cloth material
Specifications
| Autoclavable | |
| None | |
| Single-side Printable | |
| Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
| -40°F to +194°F | |
| 0.0065 in. |
| Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
| White | |
| Thermal Transfer | |
| No | |
| -40°C to +90°C | |
| 0.166 mm |