Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tammann Al-23 Crucibles
33.96€ - 1164.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Altezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Altezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15403545
|
Thermo Scientific™
033052.KF |
3mm | 30mm | 6mm | 0.2 mL |
39.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15433545
|
Thermo Scientific Chemicals
033055.KF |
8mm | 100mm | 12mm | 5 mL |
52.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15443545
|
Thermo Scientific™
033056.KF |
10mm | 100mm | 15mm | 8 mL |
61.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15413545
|
Thermo Scientific Chemicals
033053.KF |
5mm | 50mm | 8mm | 1 mL |
36.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15463545
|
Thermo Scientific™
033058.KF |
15mm | 100mm | 20mm | 17 mL |
76.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15423545
|
Thermo Scientific™
033054.KF |
6mm | 80mm | 10mm | 2.3 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15483545
|
Thermo Scientific™
033060.KF |
20mm | 280mm | 24mm | 90 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15493545
|
Thermo Scientific™
033061.KF |
20mm | 100mm | 25mm | 30 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15443555
|
Thermo Scientific™
033066.KF |
58mm | 280mm | 68mm | 790 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15403555
|
Thermo Scientific™
033062.KF |
28mm | 190mm | 34mm | 123 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15423555
|
Thermo Scientific™
033064.KF |
38mm | 280mm | 44mm | 300 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15413555
|
Thermo Scientific™
033063.KF |
28mm | 280mm | 34mm | 180 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15433555
|
Thermo Scientific™
033065.KF |
47mm | 280mm | 55mm | 490 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15453555
|
Thermo Scientific™
033067.KF |
58mm | 390mm | 68mm | 1070 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||