Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Antibody Labeling Kits
Convenient way to tag antibodies with CyDye fluorescent dyes
172.00€ - 629.00€
Specifica
Quantità | Each |
---|---|
Intervallo di pH | 7 to 7.3 |
Content And Storage | 2°C to 8°C, protected from light |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Label or Dye | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Label or Dye | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10106334
|
Cytiva
PA35000 |
For the conjugation of proteins with Cy5 Reactive Dye | Cy5 Reactive Dye | Cy5 Ab Labeling Kit |
581.00€
1 set |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10754167
|
Cytiva
PA33000 |
For the conjugation of proteins with Cy3 Reactive Dye | Cy3 Reactive Dye | Cy3 Ab Labeling Kit |
629.00€
1 set |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10744167
|
Cytiva
PA32000 |
For the conjugation of proteins with Cy2 Reactive Dye | Cy2 Reactive Dye | Cy2 Ab Labeling Kit |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10685375
|
Cytiva
PA32001 |
For the conjugation of proteins with Cy2 bisfunctional dye | Cy2 mono-Functional Dye | Cy2 MAb Labeling Kit |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
CyDye fluorescent dyes are supplied as highly water soluble, reactive NHS esters for easy conjugation to biomolecules containing aliphatic amino groups.
- Conjugations are carried out under mild conditions and are complete within 1 hour
- Dyes are packaged in premeasured amounts and foil sealed to ensure consistent labelings
Order Info
Antibody kits contain all reagents required for 2 x 1mg reactions. Monoclonal antibody kits contain all reagents required for 2 x 0.1mg reactions.
Specifica
Each | |
7 to 7.3 | |
2°C to 8°C, protected from light |