Learn More
3M™ Respiratore per polveri 3M™ Aura™ 06900+Gen3
Il respiratore per polveri della serie 3M&trade Aura&trade 06900+Gen3 rappresenta la nuova generazione dei respiratori
43.78€ - 88.55€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Approved; EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D |
---|---|
Product Type | Pieghevoli |
With Exhalation Valve | Si |
Quantità | 10/Pk. |
Lunghezza (sistema metrico) | 242 mm |
Codice del prodotto | Marca | Efficienza filtro | With Exhalation Valve | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Efficienza filtro | With Exhalation Valve | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16270252
|
3M™
7100134422 |
FFP2 | Si |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16280252
|
3M™
7100134423 |
FFP3 | Si |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
- Il filtro 3M Advanced Electre Media agevola la respirazione
- Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore semplificano il posizionamento e la regolazione
- Gli stringitesta intrecciati sono colorati per un'identificazione rapida e semplice
- Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del viso, per una perfetta aderenza
- Facile da riporre grazie al design pieghevole e involucro singolo
- Protezione delle vie respiratorie in ambienti di lavoro pericolosi
- Fabbricato nel Regno Unito
Specifica
CE Approved; EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D | |
Si | |
242 mm | |
212 mm |
Pieghevoli | |
10/Pk. | |
87 mm | |
304 g |