Learn More
Cole-Parmer™ PVDF Union Compression Straight Connector Compression Fittings
A crucial component in setting up fluid handling systems in the laboratory, with no leaks, flow restrictions or costly downtime.
20.20€ - 38.45€
Specifica
Product Type | Compression Fitting |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PVDF |
Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
Quantità confezione | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11709519
|
Cole-Parmer™
06381-90 |
0.25 in. tubing O.D. | 1/16 in. orifice Size, 2 x 29/32 in. |
29.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11774739
|
Cole-Parmer™
06381-92 |
0.375 in. tubing O.D. | 5/32 in. orifice; 2-3/32 x 1-7/32 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11764739
|
Cole-Parmer™
06381-91 |
0.3125 in. tubing O.D. | 5/32 in. orifice; 2-3/32 x 1-1/32 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Compression fittings work well with rigid tubing such as PTFE or polypropylene
- Provided with nut that compresses tubing against fitting body for high-pressure applications
- Excellent chemical resistance
- Temperature range from 0° to 100°C
- Pressure rating 220 psi at 25°C
Specifica
Compression Fitting | |
PVDF | |
1 Each | |
Autoclave or Ethylene Oxide | |
100°C |
Autoclavable | |
0°C | |
Excellent chemical resistance | |
220 psi at 25°C |