Learn More
Cole-Parmer™ PVDF Union T-Connector Compression Fittings
Compression fittings work well with rigid tubing for more permanent installation in high-pressure applications.
17.45€ - 19.50€
Specifica
Product Type | Compression Fitting |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PVDF |
Quantità confezione | 1 Each |
Resistance Properties | Excellent chemical resistance |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Dimensione della porta | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Dimensione della porta | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11784919
|
Cole-Parmer™
06382-50 |
1/4 in. tubing O.D. | 7/32 in. orifice; 1-15/32 x 1-1/32 in. | 26 mm |
17.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11759529
|
Cole-Parmer™
06382-45 |
1/8 in. tubing O.D. | 3/32 in. orifice; 1-1/8 x 3/4 in. | 19 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- No leaks, flow restrictions or costly downtime
- Fluid paths in the laboratory assembled without the use of tools
- Provided with nut that compresses rigid tubing against fitting body
- Sterilization by autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Offering excellent chemical resistance
Specifica
Compression Fitting | |
PVDF | |
Excellent chemical resistance |
Autoclavable | |
1 Each | |
Autoclave or Ethylene Oxide |