Learn More
Axygen™ 384-well Skirted PCR Microplates
Piastre per PCR a 384 pozzetti con una o due tacche
Marca:  Axygen™ PCR-384-R
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.40000kg
Codice prodotto. 11310165
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Sealing Options: Axymats, heat sealing, adhesive films and foils.
  • Available in 50μL and 55μL
  • Single and double notch corner
Skirted (50μL)
  • Application/Compatibility: standard thermal cycling
  • Robotic-friendly full skirt design
  • Packaging Description: 10 plates/Pk., 5 packs/Cs.
Skirted (55μL)
  • Application/Compatibility: standard thermal cycling, fully ABI compatible for qPCR and sequencing
  • Robotic-friendly full skirt design
  • Packaging Description: 10 plates/Pk., 5 packs/Cs.
Skirted, RigidPlate (50μL)
  • Robotic-friendly rigid plate with full skirt
  • Application/Compatibility: standard thermal cycling, ABI sequencing, automation applications
  • Packaging Description: 10 plates/Pk., 2 packs/sleeve, 5 sleeves/Cs.
Skirted, elevated wells
  • Application/Compatibility: standard thermal cycling, ABI sequencing, qPCR
  • Raised wells allow 55μL volume
  • Packaging Description: 10 plates/Pk., 5 packs/Cs.
Colors available by special order.
Specifica
Specifica
RNase, DNase-free
16 x 24
Full
40 μL
40 μL
Round
Double notch
Standard
Red
Polypropylene
384
Non-sterile
PCR