Learn More
Axygen™ 384-well Skirted PCR Microplates
Piastre per PCR a 384 pozzetti con una o due tacche
53.83€ - 950.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | RNase, DNase-free |
---|---|
Formato | Standard |
Matrice | 16 x 24 |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 384 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10068469
|
Axygen™
PCR-384-LC480-W-NF |
Bianco | Tacca singola |
358.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12739438
|
Axygen™
PCR-384-RGD-C |
Trasparente | Doppia tacca |
950.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15328301
|
Axygen™
PCR-384M2-C-PBC |
Trasparente | Tacca singola |
415.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11390155
|
Axygen™
PCR-384-G |
Green | Double notch |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12567817
|
Axygen™
PCR-384-RGD-C |
Trasparente | Doppia tacca |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11300165
|
Axygen™
PCR-384-O |
Orange | Double notch |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11310165
|
Axygen™
PCR-384-R |
Red | Double notch |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11350165
|
Axygen™
PCR-384-V |
Violet | Double notch |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11350155
|
Axygen™
PCR-384-B |
Blue | Double notch |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11380155
|
Axygen™
PCR-384-C-S |
Clear | Single notch |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11360165
|
Axygen™
PCR-384-Y |
Yellow | Double notch |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12516887
|
Axygen™
PCR-384-LC480-W-NF |
Bianco | Tacca singola |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Sealing Options: Axymats, heat sealing, adhesive films and foils.
- Available in 50μL and 55μL
- Single and double notch corner
Skirted (50μL)
- Application/Compatibility: standard thermal cycling
- Robotic-friendly full skirt design
- Packaging Description: 10 plates/Pk., 5 packs/Cs.
- Application/Compatibility: standard thermal cycling, fully ABI compatible for qPCR and sequencing
- Robotic-friendly full skirt design
- Packaging Description: 10 plates/Pk., 5 packs/Cs.
- Robotic-friendly rigid plate with full skirt
- Application/Compatibility: standard thermal cycling, ABI sequencing, automation applications
- Packaging Description: 10 plates/Pk., 2 packs/sleeve, 5 sleeves/Cs.
- Application/Compatibility: standard thermal cycling, ABI sequencing, qPCR
- Raised wells allow 55μL volume
- Packaging Description: 10 plates/Pk., 5 packs/Cs.
Colors available by special order.
Specifica
RNase, DNase-free | |
16 x 24 | |
384 |
Standard | |
Polypropylene |