Learn More
Axygen™ 96-Well Half-Skirt PCR Microplates
Half-skirt amplification plate with single notch
Marca:  Axygen™ PCR-96M2-HS-R
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22590kg
Codice prodotto. 11320215
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
PCR™ products specifically designed for use within PCR thermal transfer and real time PCR applications. A variety of colors are offered to help organize multi-step PCR processes.
  • 96-well PCR half-skirt amplification plate with a single notch
  • Working volume is 300μL
  • Available in a variety of colors
  • Sold 10 plates/unit; 5 units/Cs.
Specifica
Specifica
RNase, DNase-free
8 x 12
Polypropylene
Non-sterile
PCR thermal transfer, RT-PCR applications
Clear
Standard
Red
96
Round
50/Cs.