Learn More
Brady™ B-427 Self-laminating Vinyl Thermal Transfer Labels
Printable, self-laminating vinyl labels for Thermal Transfer Printers.
295.00€ - 855.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | UL Recognized |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Finitura | Matte |
Materiale | Self-laminating Vinyl |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11579903
|
Brady™
622025 |
White, Transparent | 38.1 mm | 41.3 mm | 38.1 mm |
295.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11524314
|
Brady™
800538 |
Yellow | 20 mm | 26 mm | 20 mm |
855.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Permanent acrylic adhesive
- For smooth and textured surfaces
Specifica
UL Recognized | |
Matte | |
Non-sterile | |
1 | |
-70°C to +70°C |
Permanent Acrylic | |
Self-laminating Vinyl | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling | |
Square | |
0.102 mm |