Learn More
Testo™ Batterie
Use this battery with a variety of products. Testo™ Batteries are compatible with Testo data loggers.
37.05€ - 41.10€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10002772
|
Testo™
0515 0177 |
For Testo: 175-T1, 175-T2, 177 |
41.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10192492
|
Testo™
0515 0175 |
For Testo: 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2 |
37.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- 3.6V
- 0.8Ah
- ½AA
Specifica
Battery |