Learn More
Bel-Art™ Essiccatori per valigetta SP Scienceware™ Secador™ 1.0
Per la conservazione in luogo asciutto di prodotti sensibili all'umidità e ai raggi UV
Marca: Bel-Art™ F42070-0001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- La struttura in co-poliestere DuraStar™ blocca il 99% dei raggi UV ed è resistente alla colorazione, alla screpolatura e alle sostanze chimiche
- Lo sportello di grandi dimensioni rende più comodo l’accesso allo spazio interno ed è dotato di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per lucchetto o sigilli antimanomissione; si apre dall'alto verso il basso
- Dotata di una maniglia da trasporto integrata stile valigetta e due ripiani rimovibili
- I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell’aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
- L’igrometro con quadrante facile da visualizzare è situato sullo sportello che si apre dall’alto verso il basso come la porta del forno
- Da utilizzare con cartucce per essiccatore F42048-0065 o F42046-0000
- 16.3P × 8.4L × 14.7 A pollici (41.4 × 21.3 × 37.3 cm)
- Volume interno: 0.75 piedi cubi
- Brevetto USA: 6,834,920; 7,318,630 e D474,626
Specifica
Copolimero | |
Per conservazione a secco di prodotti sensibili all'umidità e ai raggi UV | |
14,7 in. |
Custodia da trasporto Secador™ | |
0,75 piedi cubi | |
37,3 cm |