Learn More
Brand™ Blaubrand™ Amber Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask With Glass Stopper
Manufactured from Amber Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. BRAND™ Blaubrand™ Amber Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask with Glass Stopper protects light-sensitive liquids from deterioration. Glass stopper is Interchangeable with polypropylene stopper. USP individual certificate available upon request.
76.50€ - 80.90€
Specifica
Calibrazione | Calibrated To Contain |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042, USP individual certificate by request |
Materiale chiusura | Glass |
Colore | Ambra |
Materiale | Vetro borosilicato |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Limite di errore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Limite di errore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15252845
|
Brand™
37464 |
Volumetric Flask | 25 mL | 10/16 | ±0.03 mL |
76.50€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15272845
|
Brand™
37467 |
Volumetric Flask | 100 ml | 14/23 | ±0.08 mL |
80.90€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Manufactured from Amber Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Includes amber glass stopper, interchangeable with polypropylene stopper.
- Dark amber flask protects light-sensitive liquids from deterioration.
Specifica
Calibrated To Contain | |
Glass | |
Vetro borosilicato | |
Volumetric Flask |
DIN EN ISO 1042, USP individual certificate by request | |
Ambra | |
2 Piece | |
Classe A |