Learn More
Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™ Solvent Filters
Protect your HPLC system with Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™ Solvent Filters.
30.52€ - 49.51€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10334573
|
Thermo Scientific™
A-302 |
Fit 1/16 in. OD Tube to 1/8 in. OD Plastic Tubing |
30.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10249464
|
Thermo Scientific™
A-302A |
Fit to 1/8 in. OD Plastic Tubing Using 1/8 in. Polypropylene Nut |
41.10€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10371065
|
Thermo Scientific™
A-437 |
1/8 in. OD Tubing |
49.51€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10651026
|
Thermo Scientific™
A-436 |
3/16 in. OD Plastic Tubing |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Protect your HPLC system from contamination with Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™ Solvent Filters. The flat design ensures efficient draw. They are made from 100% PEEK polymer and include two 10µm filters. A helium sparge port and frit are incorporated for optional use.
- Efficient draw
- 100% PTFE polymer, including 2μm filter
- Built-in helium sparge port and frit
- Stainless-steel 10μm inlet filters for longer lifetime
Specifica
Filter Kit |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.