Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Capillary Columns
Suitable for all routine analysis. Trajan Scientific and Medical BP1 GC Capillary Columns are industry standard non polar phase columns.
396.00€ - 1250.00€
Specifica
Tipo | BP1 GC Column |
---|---|
Materiale | 100% Dimethyl Polysiloxane |
Materiale di impaccamento | BP1 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Spessore pellicola | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Spessore pellicola | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15258633
|
Trajan Scientific and Medical™
054068 |
0.32 mm | 0.5 μm | 30 m |
730.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15298623
|
Trajan Scientific and Medical™
054043 |
0.25 mm | 0.25 μm | 15 m |
396.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15228643
|
Trajan Scientific and Medical™
054095 |
0.53 mm | 5 μm | 25 m |
810.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15228633
|
Trajan Scientific and Medical™
054054 |
0.22 mm | 1 μm | 50 m |
1185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15228713
|
Trajan Scientific and Medical™
054810 |
0.32 mm | 1 μm | 60 m |
1250.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12664945
|
Trajan Scientific and Medical™
054813 |
0.32 mm | 1 μm | 30 m |
710.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15218643
|
Trajan Scientific and Medical™
054092 |
0.53 mm | 0.5 μm | 30 m |
810.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15288623
|
Trajan Scientific and Medical™
054039 |
0.25 mm | 0.1 μm | 15 m |
396.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Classic cross-linked dimethyl polysiloxane technology
- Low bleed
- Non-polar
- Ideal for analyses such as hydrocarbons, aromatics, pesticides and amines
Specifica
BP1 GC Column | |
100% Dimethyl Polysiloxane | |
BP1 |