Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 5 a 300 ul
Praticamente adatti a tutte le pipette con codice colore giallo. I puntali per pipette BrandTech™ da 5 a 300 μl sono realizzati in polipropilene ad alta purezza privo di oleamidi e diHEMDA e sono disponibili nei tipi di ritenzione standard o extra ridotta. Pareti sottili per elevata traslucidità, espulsione facile e scarto ridotto. Graduazioni contrassegnate a 50, 100 e 300 μl per un controllo rapido del volume.
26.95€ - 52.80€
Specifica
Volume (sistema metrico) | Da 5 a 300 μl |
---|---|
Sterilità | Non sterile |
Colore | Incolore |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 2.08 pollici |
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15174887
|
BRAND™
732010 |
Puntale | Bulk |
28.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15144897
|
BRAND™
732030 |
Puntale | Bulk |
26.95€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15194897
|
BRAND™
732110 |
Puntale | Refill |
52.80€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15114917
|
BRAND™
732210 |
Universal | Rack |
47.60€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15104937
|
BRAND™
732310 |
Low Retention | Rack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Praticamente per tutte le pipette con codice colore giallo.
- Il polipropilene ad elevata purezza è senza oleamidi e diHEMDA
- Non sterile
- Tutte le confezioni chiuse sono prive di DNA, RNasi, ATP ed endotossine
- Pareti sottili per un'elevata traslucidità, iniezione facile e scarti ridotti
- Scala graduata a 50, 100 e 300 μl per una rapida valutazione del volume
- Disponibile nei tipi di ritenzione standard o ultra ridotta
- Disponibile in stock o in formato rack, pratico ed ecologico
- I puntali rack sono incolori e vengono posizionati in vassoi per puntali di colore verde
Puntali a ritenzione ultra bassa
- Realizzati tramite uno speciale processo fisico-chimico brevettato
- Superficie omogenea e priva di difetti per una bassa tensione superficiale e una ritenzione minima del campione
- Riduce la perdita del campione e offre una riproducibilità sostanzialmente maggiore quando si lavora con terreni critici
- Per campioni biologici che contengono proteine, acidi nucleici, detergenti o altri liquidi difficili che possono aumentare la perdita del campione
- Elevata resistenza chimica
- I puntali possono essere autoclavati a 121°C (2 bar) senza danneggiare le proprietà di bassa ritenzione
Specifica
Da 5 a 300 μl | |
Incolore | |
2.08 pollici | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Polipropilene |
Non sterile | |
Autoclavable | |
5.3 cm | |
Yes | |
50, 100, 300 μl |