Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultrasonic Cleaning Bath Accessory, Beakers
For use with Bransonic ultrasonic baths
11.85€ - 73.43€
Specifica
Tipo | Beaker |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10041654
|
Branson Ultrasonics™
000-410-055 |
20.28 oz. | 600 mL | Stainless Steel |
73.43€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15318644
|
Branson Ultrasonics™
000-140-004 |
20.28 oz. | 600 mL | Glass |
24.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15338644
|
Branson Ultrasonics™
000-140-001 |
8.4 oz. | 250 mL | Glass |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Suitable for all models
- Available in glass, stainless steel, or polypropylene
Specifica
Beaker | |
Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath |