Learn More
Calnexin Mouse, Clone: CANX/1541, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | Calnexin |
---|---|
Clone | CANX/1541 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15941128
|
EnquireBio
821-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15931128
|
EnquireBio
821-MSM1-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Calnexin | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
821 | |
Recombinant N-terminal fragment of human Calnexin protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
90kDa |
CANX/1541 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001737 | |
CANX | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HeLa, MCF-7 or U2OS cells. Kidney or small intestine. |