Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 40mL Snap-Cap Containers
Capitol Vial 40 mL Snap-Cap Containers are ideal for food and beverage samples, small part storage, and general packaging.
102.00€ - 315.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno | 28 mm |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Volume (sistema metrico) | 40 mL |
Tipo di chiusura | Snap Cap |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15648578
|
Thermo Scientific™
LI02 |
Natural | 40mL Container |
102.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15658578
|
Thermo Scientific™
LICAP2500 |
White | Snap cap for 40mL container (container not included) |
315.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Capitol Vial 40mL Snap-Cap Vials are ideal for food and beverage samples, small part storage, and general packaging.
- Food grade polypropylene
- Tight fit snap on cap secures container
- Container and caps are sold separately
- Translucent vial for easy visibility of contents
- Non-Sterile
- 1.1 I.D. x 3.14in.L (28 x 80mm) vial
Specifica
28 mm | |
Non-sterile | |
40 mL | |
Snap Cap |