Learn More
Cytiva Capto™ HiRes Ion Exchange Chromatography Columns
Prepacked columns for high-resolution purification of proteins and other biomolecules by ion exchange chromatography. They are well-suited for the preparation of highly pure proteins for structural studies and protein analysis.
1749.00€ - 5826.00€
Specifica
Tipo di colonna | Ion Exchange Column |
---|---|
Portata | 0.5 to 2 mL/min. |
Da utilizzare con (applicazione) | Anaylsis or Purification of Proteins and Nucleic Acids |
Pressione max | 4 MPa (40 bar) |
Dimensione particelle | ∼9μm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Capacità della colonna | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Capacità della colonna | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16267791
|
Cytiva
29275878 |
Capto™ HiRes Q 5/50 Column | 1 mL | Ionic Capacity: ∼0.23 mmol Cl-/mL resin |
1749.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16287791
|
Cytiva
29275881 |
Capto™ HiRes Q 10/100 Column | 8 mL | Ionic Capacity: ∼0.23 mmol Cl-/mL resin |
5826.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16257791
|
Cytiva
29275877 |
Capto™ HiRes S 5/50 Column | 1 mL | Ionic Capacity: ∼0.12 mmol H+/mL resin |
1749.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16277791
|
Cytiva
29275879 |
Capto™ HiRes S 10/100 Column | 8 mL | Ionic Capacity: ∼0.12 mmol H+/mL resin |
5826.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- High resolution columns for laboratory scale ion exchange chromatography
- Suitable for preparing highly pure proteins, and protein analysis in research or quality control applications
- High quality column with excellent reproducibility, durability, and high chemical and pH stabilities
- Replacement for Mono Q™ and Mono S™ columns delivering similar or improved resolution, with easy transition from one column platform to the other
- Chromatography packing resins are based on a high-flow agarose base matrix and a small bead size (9 μm average)
Specifica
Ion Exchange Column | |
Anaylsis or Purification of Proteins and Nucleic Acids | |
∼9μm | |
Spherical |
0.5 to 2 mL/min. | |
4 MPa (40 bar) | |
Capto |