missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Lab Vision™ CD3ε Rabbit Monoclonal Antibody

Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry applications with Epredia™ CD3ε, Rabbit Monoclonal Antibody.

353.94€ - 1860.00€

Specifica

Antigene CD3e
Clone EP449E
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche

Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12633637
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
RM-2109-S
Concentrated 1 mL
1860.00€
1mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
12643637
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
RM-2109-RQ
Ready-to-Use 12 mL
845.00€
12mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
12623637
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
RM-2109-R7
Prediluted 7 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12653637
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
RM-2109-S0
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

CD3 consists of five different polypeptide chains (designated as gamma, delta, epsilon, zeta, and eta). The CD3 complex is closely associated at the lymphocyte cell surface with the T cell antigen receptor (TCR). It is involved in signal transduction to the T cell interior following antigen recognition. CD3 antigen is a highly specific marker for T cells, and is present in the majority of T cell neoplasms.

Host Species: Rabbit

Clone: EP449E

Isotype: IgG

Species Reactivity: Human. Others not known.

Immunogen: A synthetic peptide corresponding to residues in the cytoplasmic domain of human CD3ε. The antibody does not cross react with other subunits of CD3.

Molecular Weight: 23kDa

Positive Control: Tonsil

Cellular Localization: Membrane

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)

Specifica

Specifica

CD3e
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
A synthetic peptide corresponding to residues in the cytoplasmic domain of human CD3epsilon. The antibody does not cross react with other subunits of CD3.
EP449E
Monoclonal
Rabbit
Cancer and Tumor Biology
Primary
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications