Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Drug Polypropylene SPE Column
219.00€ - 326.00€
Specifica
Materiale base | Silica |
---|---|
Tipo di colonna | SPE |
Da utilizzare con (applicazione) | SPE Enrichment of Drugs From Urine or Plasma |
Dimensione particelle | 45 μm |
Assorbente | Chromabond Drug |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12854361
|
Macherey-Nagel™
730681 |
1 mL | 100 mg |
225.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12844431
|
Macherey-Nagel™
730682 |
6 mL | 500 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12844571
|
Macherey-Nagel™
730684 |
3 mL | 500 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifica
Silica | |
SPE Enrichment of Drugs From Urine or Plasma | |
Chromabond Drug | |
60 Å |
SPE | |
45 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
500 m2/g |