Learn More
Chromalite™ A860/5952 Macroporous Polyacrylic Resin Crosslinked with Divinylbenzene Strong Anion Exchanger, Purolite™
Chromalite™ A860/5952 is a porous polyacrylic resin crosslinked with DVB. Chromalite™ A860/5952 is an ideal choice, due to its hydrophilic and protein-compatible matrix for food and especially diary applications.
38.56€ - 194.92€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17079583
|
Chromalite
LT73082-186 |
50 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17089583
|
Chromalite
LT73082-192 |
250 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17099583
|
Chromalite
LS73082-94 |
1 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Ideal for isolation of proteins, especially for proteins from milk and dairy products.
- Optimal for lactoferrin purification from whey
- Hydrophilic, protein-compatible matrix
- High rigidity
- Suitable for use in industrial columns
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free