Learn More
Chromogranin A Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Chromogranin A Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
152.00€ - 529.00€
Specifica
Antigene | Chromogranin A Ab-1 |
---|---|
Clone | LK2H10 |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Specie ospite | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Coniugato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Coniugato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12661007
|
Epredia
MS-324-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
529.00€
500µL |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12691007
|
Epredia
MS-324-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
354.00€
500µL |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12671007
|
Epredia
MS-324-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
501.00€
1mL |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12601017
|
Epredia
MS-324-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12611017
|
Epredia
MS-324-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12651007
|
Epredia
MS-324-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12681007
|
Epredia
MS-324-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12641017
|
Epredia
MS-324-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
Chromogranin A (a protein of 439-amino acids which is encoded on chromosome 14) is present in neuroendocrine cells throughout the body, including the neuroendocrine cells of the large and small intestine, adrenal medulla and pancreatic islets. It is an excellent marker for carcinoid tumors, pheo-chromocytomas, paragangliomas, and other neuro-endocrine tumors. Coexpression of chromogranin A and neuron specific enolase (NSE) is common in neuroendocrine neoplasms.Host Species: Mouse
Clone: LK2H10
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Pig, Rat and Rabbit. Others not known
Immunogen: Human pheochromocytoma
Molecular Weight: 68-75 kDa
Positive Control: PC-12 cells, Pancreas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Spécification
Chromogranin A Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Mouse | |
Oncogenesis | |
Human pheochromocytoma | |
Primary |
LK2H10 | |
Monoclonal | |
IVD | |
Human, Non-human Primate, Porcine, Rabbit, Rat | |
IgG2a κ |