Learn More
BRAND™ Class B SILBERBRAND ETERNA Graduated Pipette
Class B SILBERBRAND ETERNA Graduated Pipette is constructed of AR-GLAS™ with amber graduations.
Marca:  BRAND™ 27007
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 15693947
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • AR-GLAS™
  • DIN EN ISO 835
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
Specifica
Specifica
Yes
B
AR-GLAS
Amber
2 mL
DIN EN ISO 835
To Deliver (TD, Ex.)
Yes
0.02 mL