Learn More
Emma Safety Footwear Clay (Ruffneck) Safety Shoes
Reinforced ruff-neck heel together with the shock absorbing sole keeps ankles, shins and joints free from stress and injury.
112.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Progettazione | Clay (Ruffneck) |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Code produit | Marque | Size | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Size | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15909081
|
Emma Safety Footwear
916546-40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15919081
|
Emma Safety Footwear
916546-41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15929081
|
Emma Safety Footwear
916546-42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15939081
|
Emma Safety Footwear
916546-43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15999071
|
Emma Safety Footwear
916546-39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15949081
|
Emma Safety Footwear
916546-45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15959081
|
Emma Safety Footwear
916546-46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15969081
|
Emma Safety Footwear
916546-47 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15979081
|
Emma Safety Footwear
916546-48 |
48 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15989081
|
Emma Safety Footwear
916546-49 |
49 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Description
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Nubuck / Oil Nubuck construction
- GripForce™ Easy Twist Outsole
- 3M™ Reflective Striping
- ESD certified
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver provides drier, fresher feet
Spécification
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Black | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Laces | |
Clay (Ruffneck) | |
Nubuck, Oiled Nubuck |