Learn More
Corning™ Ampicillin, Sodium Salt
Packaged in plastic bottles
102.66€ - 360.69€
Specifica
Content And Storage | 2° to 8°C |
---|---|
Forma | Powder |
Product Type | Antibiotic |
Formato | Plastic Bottle |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15343771
|
Corning™
61-238-RM |
100 g |
360.69€
100g |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15333771
|
Corning™
61-238-RH |
10 g |
102.66€
10g |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
2° to 8°C | |
Powder | |
Antibiotic | |
Plastic Bottle |