Learn More
Corning™ DNA-BIND™ 96-Well Plates
Convenient method for covalently immobilizing ssDNA by either the 5« or 3« end
175.23€ - 829.80€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polystyrene |
No. of Wells | 96 |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10525341
|
Corning™
2505 |
Clear | 50/Cs. |
829.80€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10286671
|
Corning™
2525 |
Clear | 10/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10691072
|
Corning™
2499 |
White | 50/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Ready to use without surface preparation, prehybridization, or addition of expensive crosslinking reagents or highly purified oligos
- Ideal for hybridization and amplification
- Surface provides binding with high specificity and extremely low background
- Flat-bottom wells
Specifica
Standard | |
Polystyrene | |
Non-sterile |
8 x 12 | |
96 | |
Ideal for hybridization and amplification |