Learn More
Corning™ Micropiastra PCR da 96 pozzetti in polipropilene
Realizzate in polipropilene di grado medico resistente a variazioni termiche significative che potrebbero verificarsi tra la conservazione e la termociclazione. Le micropiastre per PCR Corning™ Thermowell™ in polipropilene da 96 pozzetti sono ideali per l'amplificazione del DNA con il metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR).
Marca:  Corning™ 3758
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.54221kg
Codice prodotto. 10363173
  • 586.99€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 06-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Corning Thermowell GOLD 96-well PCR microplates are offered in four formats to ensure maximum flexibility and a perfect match for your applications. The original Thermowell 96-well PCR microplates are universal fit and can be cut into 3 x 8 well segments.
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Polipropilene
Non-sterile
A cono
2 generic bar code labels per plate
10/Pk.
Esente da DNasi, RNasi
2 generic bar code labels per plate
Trasparente
96
200 μl
Reverse transcription (RT)-PCR
50/Cs.
Confezione da 50