Learn More
Corning™ Micropiastra PCR da 96 pozzetti in polipropilene
Realizzate in polipropilene di grado medico resistente a variazioni termiche significative che potrebbero verificarsi tra la conservazione e la termociclazione. Le micropiastre per PCR Corning™ Thermowell™ in polipropilene da 96 pozzetti sono ideali per l'amplificazione del DNA con il metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR).
190.68€ - 586.99€
Specifica
Certificato | Esente da DNasi, RNasi |
---|---|
Formato | Standard |
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polipropilene |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Codice a barre | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Codice a barre | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10727811
|
Corning™
6551 |
No Barcode | Trasparente |
190.68€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10363173
|
Corning™
3758 |
Sì | Trasparente |
586.99€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Compatibili con i termociclatori più comunemente usati
- Per operazioni che non prevedono olio, le piastre devono essere usate con nastro o tappetino sigillante e usate con termociclatori con coperchi riscaldati
- Testate al 100% per integrità e certificate esenti da DNase e RNase
- Lo spessore uniforme delle pareti assicura un trasferimento efficiente del calore riducendo al minimo la variabilità tra pozzetti
- Struttura rigida ideale per l’automazione
Specifica
Esente da DNasi, RNasi | |
8 x 12 | |
96 | |
200 μl |
Standard | |
Polipropilene | |
Non-sterile | |
A cono |