Learn More
Corning™ Piastre multipozzetto Costar™ trasparenti
La superficie non trattata è idrofobica in natura e lega le biomolecole tramite interazioni passive. Le piastre Corning™ Costar™ multipozzetto trasparenti rappresentano una soluzione ideale per l'immobilizzazione di molecole grandi, come gli anticorpi, con grandi regioni idrofobiche che possono interagire con la superficie.
287.18€ - 324.45€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | With Lid |
Binding Type | Medium Binding |
Colore | Trasparente |
Materiale | Polystyrene |
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | Formato | Volume (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | Formato | Volume (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11399494
|
Corning™
3737 |
3.8 cm2 | Standard | 6.9 mL |
324.45€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11309504
|
Corning™
3738 |
Standard | 3.4 mL |
295.18€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11389494
|
Corning™
3736 |
9.5 cm2 | Standard | 16.8 mL |
287.18€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Sterili
- Coperchi non reversibili con anelli di condensa per ridurre la contaminazione
- Codici alfanumerici singoli per l'identificazione del pozzetto
- Sterilizzate mediante irradiazione gamma
- Certificazione di apirogenicità
- Imballate in stock
- Ingombro uniforme per facilitare l'impilaggio
Specifica
Standard | |
Medium Binding | |
Polystyrene | |
Non-treated | |
100/Cs. |
With Lid | |
Trasparente | |
Sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
5/Pk. |