Learn More
3M™ Filtro antiparticolato P1 R Secure Click™
Il filtro antiparticolato Secure Click™ è certificato CE per ambienti contenenti determinate particelle solide e liquide. È possibile utilizzare il filtro antiparticolato con i respiratori Secure Click™ serie 800, i filtri Secure Click™ D8000 e ghiera per filtro D701.
98.80€ - 126.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Omologazione CE |
---|---|
Tipo di collegamento | Secure Click™ |
Product Type | Filtro |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di filtro | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di filtro | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17207216
|
3M™
7100197286 |
P3R | D7925 |
107.00€
20 paia |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17297206
|
3M™
7100197285 |
P2R | D7935 |
126.00€
20 paia |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16446390
|
3M™
7100197286 |
P3R | D7925 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16436390
|
3M™
7100197285 |
P2R | D7935 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- I nuovi filtri e cartucce a doppio flusso agevolano la respirazione
- Protegge dal particolato
- Connessione rapida e semplice. È sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a udire uno scatto
- Utilizzare con i respiratori riutilizzabili serie 800 Secure Click™
- Il design a spiovente consente un maggiore campo visivo e comfort
Specifica
Omologazione CE | |
Secure Click™ | |
Filtro |