Learn More
3M™ Semimaschera
Protezione efficace per le vie respiratorie da numerosi gas, vapori e particolati. Il respiratore a semimaschera monouso esente da manutenzione 3M può essere utilizzato fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni: danni, ostruzione dei filtri antiparticolato, saturazione dei filtri per gas o dopo un mese di utilizzo.
28.55€ - 52.14€
Codice del prodotto | Marca | Tipo cartuccia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo cartuccia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12372399
|
3M™
7000034735 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
12392399
|
3M™
7000088755 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
12302409
|
3M™
7000088756 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
11703343
|
3M™
7000034735 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
11713343
|
3M™
7000088755 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
12312409
|
3M™
7000088757 |
FFABEK1P3 R D |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11733343
|
3M™
7000088757 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
Descrizione
Respiratore semplice, leggero e bilanciato, per una protezione affidabile da numerosi gas, vapori e particolati.- Assemblaggio o manutenzione di parti non richiesti
- Esclusiva tecnologia a carbonio legato per la massima aderenza del respiratore al volto
- Profilo basso per indossare il respiratore sotto diversi tipi di dispositivi di protezione, per un campo visivo indisturbato e operazioni comode
- Valvola di esalazione posizionata al centro per la rimozione efficace di calore e umidità
- Utilizzabile fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni: danni, ostruzione dei filtri antiparticolato, filtri dei gas saturati o dopo un mese di utilizzo
- Polveri sottili
- Nebbie acquose e oleose
- Gas e vapori organici con buone proprietà di avvertenza e punto di ebollizione oltre 65°C
- EN 405:2002
- Limiti massimi di utilizzo:
- Gas/vapori: APF - 10 x WEL
- Particolati: APF - 20 x WEL
- Marchio CE