Learn More
Dräger™ CMS Chips: Phosphine
Suitable for 10 measurements of one gas.
243.00€
Specifica
Pressione dell'aria | 700 to 1100 hpa |
---|---|
Tipo | Phosphine CMS Chip |
Intervallo di umidità | 1 to 30mg/L |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 32°F to 104°F |
Temperature Range (Metric) | 0°C to 40°C |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Intervallo di misurazione | Tempo di risposta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Intervallo di misurazione | Tempo di risposta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12344639
|
Dräger™
6406410 |
Phosphine CMS Chip | 1 to 25 | 50 to 600 sec. |
243.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12354639
|
Dräger™
6406420 |
Phosphine CMS Chip | 20 to 500 | 25 to 220 sec. |
243.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12364639
|
Dräger™
6406500 |
Phosphine CMS Chip | 200 to 5000 | 20 to 200 sec. |
243.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.Specifica
700 to 1100 hpa | |
1 to 30mg/L | |
0°C to 40°C |
Phosphine CMS Chip | |
32°F to 104°F |