Learn More
Dräger™ CMS Chips: Vinyl Chloride
Suitable for 10 measurements of one gas
253.00€ - 264.00€
Specifica
Pressione dell'aria | 700 to 1100 hpa |
---|---|
Tipo | Vinyl Chloride CMS Chip |
Intervallo di umidità | 1 to 30mg/L |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 32°F to 104°F |
Temperature Range (Metric) | 0°C to 40°C |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Intervallo di misurazione | Tempo di risposta | Intervallo di umidità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Intervallo di misurazione | Tempo di risposta | Intervallo di umidità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12354649
|
Dräger™
6406230 |
Vinyl Chloride CMS Chip | 10 to 250 | 45 to 100 sec. | 1 to 30mg/L |
253.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12344649
|
Dräger™
6406170 |
Vinyl Chloride CMS Chip | 0.3 to 10 | 30 to 420 sec. | 1 to 30mg/L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.Specifica
700 to 1100 hpa | |
1 to 30mg/L | |
0°C to 40°C |
Vinyl Chloride CMS Chip | |
32°F to 104°F |