Learn More
DTX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | DTX2 |
---|---|
Concentrazione | 0.19 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898534
|
Proteintech
18565-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888534
|
Proteintech
18565-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
DTX2 functions as an E3 ubiquitin ligase. Regulator of Notch signaling, a signaling pathway involved in cell-cell communications that regulates a broad spectrum of cell-fate determinations. Probably acts both as a positive and negative regulator of Notch, depending on the developmental and cell context. Mediates the antineural activity of Notch, possibly by inhibiting the transcriptional activation mediated by MATCH1. Functions as an ubiquitin ligase protein in vitro, suggesting that it may regulate the Notch pathway via some ubiquitin ligase activity.Specifica
DTX2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q86UW9, Q8R3P2 | |
113878, 304591, 74198 | |
DTX2 Fusion Protein Ag4376 | |
Primary | |
-20°C | |
DTX2 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
deltex homolog 2 (Drosophila), Deltex2, DTX2, hDTX2, KIAA1528, Protein deltex 2, RING finger protein 58, RNF58 | |
Dtx2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |